Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
7.5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 848,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
848,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócstorage temp.
2-8°C
General description
Zestawy hydrożeli HyStem®-C - Matryca startowa. Hydrożele HyStem®-C stanowią doskonały punkt wyjścia do optymalizacji matrycy do hodowli komórek. HyStem-C jest w pełni zdefiniowany chemicznie i oparty na trzech biokompatybilnych składnikach: hialuronian modyfikowany tiolem (Glycosil), reaktywny tiolowo środek sieciujący, PEGDA (Extralink) i denaturowany kolagen modyfikowany tiolem (Gelin-S). Gelin-S zapewnia podstawowe miejsca mocowania komórek dla szerokiej gamy komórek pierwotnych i linii komórkowych, dlatego jest zalecany jako idealne podłoże dla przylegających typów komórek i do optymalizacji hodowli komórkowej. W niektórych przypadkach hydrożele HyStem-C mogą być dodatkowo wzmocnione przez dodanie białek ECM w celu dopasowania do natywnych sygnałów. Produkt może być wysyłany w temperaturze otoczenia, ale należy przechowywać składniki w temperaturze podanej na fiolkach, aż będą gotowe do użycia.
Application
GS313F zastępuje Sigma HYSC020 z nowym, przyjaznym dla użytkownika systemem buforowania. Należy postępować zgodnie z instrukcjami przygotowania zawartymi w karcie informacyjnej produktu.
Features and Benefits
Właściwości - Hydrożele nadają się do hodowli komórek pierwotnych, macierzystych i linii komórkowych. - Komórki mogą być otoczone lub hodowane na powierzchni hydrożelu w dowolnym formacie, w tym w kolbach hodowlanych, płytkach 6-384-dołkowych lub wkładkach do hodowli tkankowych. - Hydrożele mogą być łatwo dostosowywane przez użytkownika do pożądanej sztywności i czasu żelowania poprzez manipulowanie stężeniem składników i proporcjami mieszania. - Konfigurowalne właściwości żelowania, w tym czas żelowania i sztywność hydrożelu.
Żelowanie Odtworzone składniki HyStem-C pozostają płynne w temperaturze od 15 do 37°C. Hydrożel powstaje po dodaniu środka sieciującego Extralink® (PEGDA) do mieszaniny Glycosil (hialuronian modyfikowany tiolem) i Gelin-S (żelatyna modyfikowana tiolem). Żelowanie następuje po około dwudziestu minutach od wymieszania wszystkich trzech składników. Żadne kroki nie zależą od niskich temperatur lub niskiego pH. Rozcieńczenie składników solą fizjologiczną buforowaną fosforanami (PBS) lub pożywką do hodowli komórek może wydłużyć czas żelowania.
Matryca do odzyskiwania komórek 3D Do trawienia matrycy i odzyskiwania komórek zalecamy stosowanie mieszaniny kolagenazy i hialuronidazy.
Żelowanie Odtworzone składniki HyStem-C pozostają płynne w temperaturze od 15 do 37°C. Hydrożel powstaje po dodaniu środka sieciującego Extralink® (PEGDA) do mieszaniny Glycosil (hialuronian modyfikowany tiolem) i Gelin-S (żelatyna modyfikowana tiolem). Żelowanie następuje po około dwudziestu minutach od wymieszania wszystkich trzech składników. Żadne kroki nie zależą od niskich temperatur lub niskiego pH. Rozcieńczenie składników solą fizjologiczną buforowaną fosforanami (PBS) lub pożywką do hodowli komórek może wydłużyć czas żelowania.
Matryca do odzyskiwania komórek 3D Do trawienia matrycy i odzyskiwania komórek zalecamy stosowanie mieszaniny kolagenazy i hialuronidazy.
Legal Information
Extralink is a registered trademark of Glycosan BioSystems, Inc.
Hystem is a registered trademark of BIOTIME, INC
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under HyStem®-C Modyfikowany tiolem zestaw hydrożelu hialuronianu i żelatyny
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?