Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2.5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 381,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
381,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócstorage temp.
2-8°C
General description
HyStem® -HP Hydrogel Kit - Matryca dostarczania czynników wzrostu HyStem-HP jest w pełni zdefiniowana chemicznie i jest idealna do zastosowań komórkowych, w których powolne, ciągłe uwalnianie czynników wzrostu ma kluczowe znaczenie dla odtworzenia pożądanego mikrośrodowiska. Zestaw HyStem-HP Hydrogel Kit zawiera połączenie modyfikowanego tiolem hialuronianu i modyfikowanej tiolem heparyny (Heprasil), modyfikowanego tiolem denaturowanego kolagenu (Gelin-S) oraz tiolreaktywnego środka sieciującego, PEGDA (Extralink). HA jest najprostszym glikozaminoglikanem (ujemnie naładowanym, liniowym, niesiarczanowym polisacharydem), który zapewnia wytrzymałość na ściskanie, smarowanie i nawilżenie. HA reguluje adhezję, ruchliwość, proliferację i różnicowanie komórek. Unieruchomiona heparyna w hydrożelu HyStem-HP naśladuje proteoglikany siarczanu heparyny normalnie obecne w macierzy zewnątrzkomórkowej. Heparyna tworzy wiązanie jonowe z białkami i chroni je przed proteolizą oraz ułatwia ich powolne uwalnianie do pożywki hodowli komórkowej. To znacznie zmniejsza ilość czynnika wzrostu wymaganą do wywołania wzrostu lub różnicowania komórek w porównaniu do sytuacji, gdy czynniki wzrostu są dodawane bezpośrednio do pożywki. Produkt może być wysyłany w temperaturze otoczenia, ale należy przechowywać składniki w temperaturze podanej na fiolkach, aż będą gotowe do użycia.
Application
GS314F zastępuje Sigma HYSHP010 nowym, przyjaznym dla użytkownika systemem buforowania. Należy postępować zgodnie z instrukcjami przygotowania zawartymi w karcie informacyjnej produktu.
Features and Benefits
Właściwości - Czynniki wzrostu mogą być mieszane z hydrożelem przed żelowaniem, aby zapewnić powolne uwalnianie czynników wzrostu - Hydrożele nadają się do implantacji u zwierząt (takich jak aplikacje angiogenezy i dostarczanie komórek lub leków), hodowli komórek pierwotnych, komórek macierzystych i linii komórkowych w obecności czynników wzrostu. - Komórki mogą być enkapsulowane lub hodowane na powierzchni hydrożelu w dowolnym formacie, w tym w kolbach hodowlanych, płytkach 6-384-dołkowych lub wkładkach do hodowli tkankowych. - Hydrożele mogą być łatwo dostosowywane przez użytkownika do pożądanej sztywności i czasu żelowania poprzez manipulowanie stężeniem składników i proporcjami mieszania.
Żelowanie Odtworzone składniki HyStem-HP pozostają płynne w temperaturze od 15 do 37°C. Hydrożel powstaje po dodaniu środka sieciującego Extralink® (PEGDA) do mieszaniny Heprasil (modyfikowany tiolem hialuronian plus heparyna) i Gelin-S (modyfikowana tiolem żelatyna). Żelowanie następuje po około dwudziestu minutach od wymieszania wszystkich trzech składników. Żadne kroki nie zależą od niskich temperatur lub niskiego pH. Rozcieńczenie składników solą fizjologiczną buforowaną fosforanami (PBS) lub pożywką do hodowli komórek może wydłużyć czas żelowania.
Matryca do odzyskiwania komórek 3D Do trawienia matrycy i odzyskiwania komórek zalecamy stosowanie mieszaniny kolagenazy i hialuronidazy.
Żelowanie Odtworzone składniki HyStem-HP pozostają płynne w temperaturze od 15 do 37°C. Hydrożel powstaje po dodaniu środka sieciującego Extralink® (PEGDA) do mieszaniny Heprasil (modyfikowany tiolem hialuronian plus heparyna) i Gelin-S (modyfikowana tiolem żelatyna). Żelowanie następuje po około dwudziestu minutach od wymieszania wszystkich trzech składników. Żadne kroki nie zależą od niskich temperatur lub niskiego pH. Rozcieńczenie składników solą fizjologiczną buforowaną fosforanami (PBS) lub pożywką do hodowli komórek może wydłużyć czas żelowania.
Matryca do odzyskiwania komórek 3D Do trawienia matrycy i odzyskiwania komórek zalecamy stosowanie mieszaniny kolagenazy i hialuronidazy.
Legal Information
Extralink is a registered trademark of Glycosan BioSystems, Inc.
Hystem is a registered trademark of BIOTIME, INC
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under HyStem®-HP Zestaw hydrożelu modyfikowanego tiolem, hialuronianem, żelatyną i heparyną
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?