Przejdź do
H3375
HEPES
≥99.5% (titration)
Synonim(y):
4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulfonic acid)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
354,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
814,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1700,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3110,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5410,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
18 880,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Prześlij zapytanie
50 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Prześlij zapytanie
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H18N2O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.30
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
230-907-9
Beilstein/REAXYS Number:
883043
MDL number:
354,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.5% (titration)
form
crystalline powder
storage condition
dry at room temperature
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
white
pH
5.0-6.5 (25 °C, 238 g/L)
useful pH range
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
solubility
water: 500 mg/mL, clear, colorless
suitability
suitable for component for culture media, suitable for enzyme extraction
application(s)
advanced drug delivery
diagnostic assay manufacturing
general analytical
life science and biopharma
pharmaceutical
SMILES string
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
InChI key
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
General description
HEPES, also known as 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethane-sulfonic acid, is a zwitterionic N-substituted aminosulfonic acid buffer. It is effective in the pH 6.8-8.2 range, with a pKa of 7.48 at 25°C. Recognized as one of the best all-purpose buffers, especially in cell biology, biochemical, and biological research, HEPES is a dipolar ionic buffer and one of the Good′s buffers that does not form significant complexes with most metal ions. This property makes it suitable as a non-coordinating buffer in solutions with metal ions.
Widely utilized in cell culture, HEPES excels at maintaining physiological pH despite fluctuations in carbon dioxide concentration produced by cellular respiration, a feature not as prominent in bicarbonate buffers. It serves as an ampholytic separator for creating pH gradients in isoelectric focusing and exhibits less interference with DNA-restriction enzyme reactions compared to buffers with fewer substituted amine groups, such as Tris. Beyond these applications, HEPES may find application in various biological and biochemical studies, including immunoprecipitation, cell lysis, and live cell imaging. Its versatility makes it an indispensable tool in diverse research applications.
HEPES has been described as one of the best all-purpose buffers available for biological research. At biological pH, the molecule is zwitterionic, and is effective as a buffer at pH 6.8 to 8.2. HEPES has been used in a wide variety of applications, including tissue culture. It is commonly used to buffer cell culture media in air. HEPES finds its usage in in vitro experiments on Mg.
Application
HEPES has been used:
  • As a component in Danieau medium, which is used to prevent melanin pigment formation post gastrulation of zebra-fish embryo
  • As a component of Hanks′ solution used in the degradation testing of Iron
  • As a component of HEPES medium in the transfection of cell culture with plasmids
  • Along with RPMI-1640, L-glutamine, FBS, Sodium pyruvate and β-mercaptoethanol for the culturing of rat insulinoma cells
  • As a supplement in TCM199 medium for washing fresh oocytes required for nuclear transfer studies
Features and Benefits
  • High purity product for biochemical and biological research
  • Suitable for Cell culture
  • Highly soluble in water with a useful pH range of 6.8 - 8.2 and pKa of 7.5 at 25 °C
Other Notes
Go to Redi-Dri™ Product Listing RDD002
Easily compare specifications for HEPES products with the HEPES specification table.
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
RDD002PHR1428H4034
HEPES Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1428
HEPES
description
≥99.5% (titration)
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥99.5%
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
BioPerformance Certified, ≥99.5% (titration), suitable for cell culture
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
competitive inhibition ELISA: suitable, cell culture | mammalian: suitable
assay
≥99.5% (titration)
assay
≥99.5%
assay
-
assay
≥99.5% (titration)
Quality Level
400
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
400
application(s)
advanced drug delivery
diagnostic assay manufacturing
general analytical
life science and biopharma
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
advanced drug delivery
clinical research
diagnostic assay manufacturing
general analytical
life science and biopharma
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
-
form
crystalline powder
pH
5.0-6.5 (25 °C, 238 g/L)
pH
5.0-6.5 (25 °C, 238 g/L)
pH
5.0-6.5 (25 °C, 238 g/L)
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under HEPES
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. Hello, Is it possible that there are traces of iron or zinc in the final product ? Thank you
    1 answer
    1. Trace metal analysis is not performed on this product. The iron and zinc levels are not determined. However, testing for product 54457, HEPES for molecular biology, BioUltra, does include trace metal analysis, included iron and zinc. Please see the link below to review a sample or lot-specific Certificate of Analysis for the 54457, HEPES.
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/sigma/54457#product-documentation
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. What concentration of HEPES should be used for cell culture without CO2, to maintain optimal pH?
    1 answer
    1. This product has not been tested for cell culture use. A better choice is H4034 HEPES BioPerformance Certified, ?99.5% (titration), suitable for cell culture, or one of the other products referred to in the Technical Bulletin found in the documentation section of the product page:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/h4034#product-documentation
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  6. What is the purpose of using HEPES in cell culture?
    1 answer
    1. HEPES provides supplemental buffering for media in pH range of 7.2 to 7.6. It has no nutritional value to cells.
      Helpful?
  7. What is the concentration of HEPES used in cell culture?
    1 answer
    1. HEPES is typically used in cell culture in the range of 10-25 mM.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Southampton
    • Review 1
    • Votes 4
    5 out of 5 stars.
    Arrived quickly and well packaged
    Arrived very quickly and well packaged, thank you.
    Helpful?