Przejdź do
H4628
DL-Homocysteine
≥95% (titration)
Synonim(y):
2-Amino-4-mercaptobutyric acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
213,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
753,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2740,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7980,00 zł
5985,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HSCH2CH2CH(NH2)COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.18
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
42021308
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
207-222-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1721683
213,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
DL-Homocysteine, ≥95% (titration)
Quality Segment
assay
≥95% (titration)
form
powder
mp
232-233 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble
application(s)
cell analysis
peptide synthesis
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(CCS)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2S/c5-3(1-2-8)4(6)7/h3,8H,1-2,5H2,(H,6,7)
InChI key
FFFHZYDWPBMWHY-UHFFFAOYSA-N
Application
DL-Homocysteine has been used to induce hyperhomocysteinemia in Sprague–Dawley rats. It has also been used to study the effects of hyperhomocysteinemia on atherosclerosis in apolipoprotein E-deficient mice.
Biochem/physiol Actions
Homocysteine is a sulfhydryl-containing amino acid, synthesized from methionine. It is a non-essential, non-proteinogenic amino acid. It is an important determinant of the methylation cycle and is present in the plasma in four forms. An abnormally high level of homocysteine leads to hyperhomocysteinemia and also promotes atherosclerosis.
Increased plasma homocysteine is a risk factor for coronary heart disease and carcinogenesis; may be a marker for tumor cell growth.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
44925H0501
description
≥95% (titration)
description
analytical standard
description
-
form
powder
form
-
form
powder
assay
≥95% (titration)
assay
≥95% (T)
assay
≥98% (TLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
H2O: soluble
solubility
-
solubility
-
mp
232-233 °C (lit.)
mp
232-233 °C (lit.)
mp
>300 °C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DL-Homocysteine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?