Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 418,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1600,00 zł 1360,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9N3 · 2H3PO4 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
325.15
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
200-118-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3744619
eCl@ss:
32150312
418,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Histamine bisphosphate monohydrate,
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]O[H].OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.NCCc1c[nH]cn1
InChI
1S/C5H9N3.2H3O4P.H2O/c6-2-1-5-3-7-4-8-5;2*1-5(2,3)4;/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8);2*(H3,1,2,3,4);1H2
InChI key
CNSGLKZGHLZDHQ-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description ≥99.0% (NT) | description ≥99.0% (AT) | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Histamine bisphosphate monohydrate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?