Przejdź do
HISTO-2
Visikol® HISTO-2™
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
30 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
455,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1010,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
455,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Visikol HISTO-2 to optyczny środek czyszczący do tkanek biologicznych umożliwiający szybką i łatwą wizualizację tkanek w 3D bez zmiany morfologii komórek. Visikol HISTO-2 jest w pełni kompatybilny z immunobarwieniem, a także z wieloma innymi powszechnie stosowanymi etykietami fluorescencyjnymi. Używanie Visikol HISTO-2 z mikroskopem konfokalnym lub mikroskopem świetlnym pozwala badaczom zajrzeć głębiej w tkanki niż kiedykolwiek wcześniej.
Application
  • Optyczny środek czyszczący w badaniach obrazowania tkanek
  • Środek dopasowujący współczynnik załamania światła do mikroskopii
Produkty Visikol HISTO są łatwe w użyciu i idealne do szybkiego oczyszczania tkanek. Oczyszczanie tkanek jest całkowicie odwracalne i nie powoduje żadnych zmian w tkance.
Features and Benefits
  • Zapewnia przezroczystość próbek tkanek do obrazowania.
  • Uzyskanie wyraźniejszych, ostrzejszych obrazów w zastosowaniach związanych z barwieniem tkanek przeciwciałami.
  • Proces oczyszczania tkanek Visikol HISTO nie wpływa na wcześniejsze znakowanie immunologiczne.
  • Oszczędność czasu. Metoda Visikol HISTO jest szybka w porównaniu z wieloma popularnymi obecnie technikami oczyszczania tkanek.
  • Zachowanie morfologii i zawartości lipidów w próbkach.
  • Metoda oczyszczania tkanek HISTO jest łatwo odwracalna dla dalszych badań histologicznych 2D/IHC lub dla walidacji danych 3D w porównaniu z tradycyjną histologią.
  • Nietoksyczny.
Legal Information
HISTO-2 is a trademark of Visikol, Inc.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HISTOMHMSK1HISTOBB
description
-
description
-
description
-
description
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
Słowo ostrzegawcze
Danger
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)