Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 265,00 zł |
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 734,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352203
265,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócshipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Visikol HISTO Blocking Buffer to bufor do odzyskiwania antygenu zaprojektowany, aby pomóc w wizualizacji tkanek w 3D. Korzystanie z buforu blokującego Visikol HISTO daje badaczom więcej czasu na skupienie się na tym, co ważne, zamiast na przygotowywaniu mediów.
Application
Gotowy do użycia środek do odzyskiwania antygenu w protokołach oczyszczania tkanek Visikol HISTO.
Features and Benefits
- Zapewnia przezroczystość próbek tkanek do obrazowania.
- Uzyskanie wyraźniejszych, ostrzejszych obrazów w zastosowaniach związanych z barwieniem tkanek przeciwciałami.
- Proces oczyszczania tkanek Visikol HISTO nie wpływa na wcześniejsze znakowanie immunologiczne.
- Oszczędność czasu. Metoda Visikol HISTO jest szybka w porównaniu z wieloma popularnymi obecnie technikami oczyszczania tkanek.
- Zachowanie morfologii i zawartości lipidów w próbkach.
- Metoda oczyszczania tkanek HISTO jest łatwo odwracalna dla dalszych badań histologicznych 2D/IHC lub dla walidacji danych 3D w porównaniu z tradycyjną histologią.
- Nietoksyczny.
Legal Information
HISTO is a trademark of Visikol, Inc.
Visikol is a registered trademark of Visikol, Inc.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?