Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 542,00 zł |
Informacje o tej pozycji
542,00 zł
material
polypropylene
feature
Holds 100 x vials
packaging
pk of 10
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120428
technique(s)
cryopreservation: suitable
well diam.
17 mm
color
natural
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Holds 100 x vials, natural, pk of 10 | description natural, pk of 10, Holds 81 x 1.5-2 mL tubes | description Holds 16 x 50 mL tubes, blue, pk of 10 | description Holds 25 x 5 mL tubes, blue, pk of 10 |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS120428 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS120262 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS120367 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS120388 |
| feature Holds 100 x vials | feature Holds 81 x 1.5-2 mL tubes | feature Holds 16 x 50 mL tubes | feature Holds 25 x 5 mL tubes |
| material polypropylene | material polypropylene | material polypropylene | material polypropylene |
| packaging pk of 10 | packaging pk of 10 | packaging pk of 10 | packaging pk of 10 |
| color natural | color natural | color blue | color blue |
| technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TrueNorth® Flatpack PP Freezer Boxes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?