Przejdź do
HS20629B
Dropper Vial Bulb
blue, capacity 3 mL
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
blue , blue silicone
packaging
pack of 24 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS20629B
L × O.D. × diam.
41 mm × 17.8 mm × 6.5 mm, (hole diam)
capacity
3 mL
General description
The silicone rubber dropper vial bulb is designed for use with Pasteur pipets, small pipets, and medicine droppers.
Features and Benefits
Made of silicone rubber
3 mL volume, 1.6 in L x 0.7 in outer dia. x 0.3 in hole dia. (41 mm L x 17.8 mm OD x 6.5 mm hole dia.) Designed for use with Pasteur pipettes, small pipettes, and medicine droppers
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HS20629AHS20622BHS20630D
Dropper Bulb capacity 2 mL
HS20622B
Dropper Bulb
Rubber Bulb capacity 60 mL
HS20630D
Rubber Bulb
description
blue, capacity 3 mL
description
blue, capacity 1 mL
description
capacity 2 mL
description
capacity 60 mL
packaging
pack of 24 ea
packaging
pack of 24 ea
packaging
pack of 72 ea
packaging
pack of 1 ea
material
blue silicone
material
blue , blue silicone
material
natural latex , natural rubber
material
red natural rubber
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS20629B
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS20629A
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS20622B
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS20630D
capacity
3 mL
capacity
1 mL
capacity
2 mL
capacity
60 mL
L × O.D. × diam.
41 mm × 17.8 mm × 6.5 mm, (hole diam)
L × O.D. × diam.
28.7 mm × 12 mm × 6.1 mm, (hole. diam)
L × O.D. × diam.
52 mm × 13 mm × 6 mm, (hole diam.)
L × O.D. × diam.
80 mm × 54 mm × 6 mm, (hole diam)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dropper Vial Bulb
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)