Przejdź do
HS24490M
Lab Alert® potrójny zegar i timer
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122411
eCl@ss:
27210390
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS24490M
Features and Benefits
  • Trzy kanały do odliczania w górę/w dół
  • Jednoczesne wyświetlanie, limit czasu i 60-sekundowy alarm dźwiękowy
  • Kanały mogą być uruchamiane niezależnie lub jednocześnie
  • Timer zlicza automatycznie
  • 86 x 66 x 22 mm
Legal Information
Lab Alert is a registered trademark of Heathrow Scientific
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HS24670HS24645HS24490D
description
-
description
-
description
-
description
4 Channel, timing 100 hr, resolution: 1/100 sec
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS24490M
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS24670
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS24645
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)