Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122411
eCl@ss:
27210390
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmanufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS24670
General description
Czterokanałowy zegar sterujący
- Niezależne lub jednoczesne ustawianie czasu na czterech kanałach
- Alarmy dźwiękowe i wizualne oznaczają upływający czas
- Łatwe przełączanie między kanałami i zegarem za pomocą górnych przycisków
- Zawiera klips sprężynowy z magnetycznym tyłem
- 73 x 59 x 13 mm
Legal Information
Lab Alert is a registered trademark of Heathrow Scientific
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description 4 Channel, timing 100 hr, resolution: 1/100 sec | description - |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS24670 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS24490M | manufacturer/tradename Heathrow Scientific | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS24645 |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?