Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122411
eCl@ss:
27210390
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmanufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS24645
General description
Wielofunkcyjny stoper/zegar
- Szybki start, szybkie zatrzymanie, funkcje czasu, podziału, dzwonek godzinowy, kalendarz, alarm
- 100 cm przewód na szyję
- 87 x 78 x 21 mm
Legal Information
Lab Alert is a registered trademark of Heathrow Scientific
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description 4 Channel, timing 100 hr, resolution: 1/100 sec |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS24645 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS24490M | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS24670 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?