Przejdź do
HS5360B
Licznik stacjonarny
9 Key
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2650,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41100000
2650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific
technique(s)
cell culture: suitable
L × W × H
12.5 × 3 × 2.2 in.
General description
Mechaniczne liczniki stacjonarne są idealne do liczenia komórek krwi, kolonii bakterii lub innych powtarzalnych czynności.
Features and Benefits
  • każdy klawisz rejestruje do 999
  • okno sumy śledzi całkowitą liczbę uderzeń wykonanych na wszystkich innych klawiszach, dzwonek dzwoni, gdy suma osiągnie 100
  • etykiety klawiszy z krwinkami
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HS5360ACLS6749HS23412
description
9 Key
description
pack of 1 ea
description
-
description
blue
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS5360A
manufacturer/tradename
Corning 6749
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23412
L × W × H
12.5 × 3 × 2.2 in.
L × W × H
-
L × W × H
-
L × W × H
155 mm × 155 mm × 170 mm
technique(s)
cell culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Licznik stacjonarny
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)