Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1890,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
eCl@ss:
32150313
1890,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS5360A
General description
Mechaniczny licznik stacjonarny jest idealny do liczenia krwinek (etykieta w zestawie), kolonii bakterii lub innych powtarzalnych czynności.
Features and Benefits
- 6-klawiszowy licznik stacjonarny (każdy klawisz rejestruje do 999)
- Okno sumy śledzi całkowitą liczbę uderzeń wykonanych na wszystkich innych klawiszach; dzwonek dzwoni, gdy suma osiągnie 100
- Dołączone etykiety klucza krwinek
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description pack of 1 ea | description 9 Key | description - | description - |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS5360A | manufacturer/tradename Heathrow Scientific | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS6594 | manufacturer/tradename Corning 6749 |
| packaging pack of 1 ea | packaging - | packaging - | packaging pkg of 1 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Licznik stołowy
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?