Przejdź do
HS8171A
Rozrzutnik ogniw w kształcie litery L
green, sterile, pack of 500 ea (individually wrapped)
Synonim(y):
Rozsiewacz komórek
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
green
sterility
sterile
packaging
pack of 500 ea (individually wrapped)
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS8171A
General description
Rozsiewacz komórkowy w kształcie litery L zapewnia płynne i kontrolowane rozprowadzanie.
Features and Benefits
  • Pojedynczo pakowane, sterylne
  • Jednorazowe
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MTCM5420MTCM5421MTCM5430
description
green, sterile, pack of 500 ea (individually wrapped)
description
W × L 38 mm × 156 mm, pack of 500 ea (individually wrapped)
description
W × L 38 mm × 156 mm, pack of 500 ea (50 x bags 10 ea)
description
L × W 38 mm × 140 mm, sterile, pack of 500 ea (individually wrapped)
material
green
material
-
material
-
material
-
packaging
pack of 500 ea (individually wrapped)
packaging
pack of 500 ea (individually wrapped)
packaging
pack of 500 ea (50 x bags 10 ea)
packaging
pack of 500 ea (individually wrapped)
sterility
sterile
sterility
-
sterility
-
sterility
sterile
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS8171A
manufacturer/tradename
MTC™ Bio M5420
manufacturer/tradename
MTC™ Bio M5421
manufacturer/tradename
MTC™ Bio M5430
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)