Przejdź do
MTCM5430
MTC™ Bio T-Shape Spreader
L × W 38 mm × 140 mm, sterile, pack of 500 ea (individually wrapped)
Synonim(y):
cell spreader, MTC Bio M5430, cell dispersal aid, cell dispersing tool, culture spreader
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
651,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41122103
651,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
sterile
packaging
pack of 500 ea (individually wrapped)
manufacturer/tradename
MTC™ Bio M5430
L × W
38 mm × 140 mm
General description
Spreader, T-Shape, 34 x 140mm, individually wrapped, 500/cs
Features and Benefits
  • Spreads cultures and liquids evenly
  • Ideal for bacterial CFU counts
  • Smooth edges - minimizes gouging
  • Pre-sterilized - no flaming required
Legal Information
MTC is a trademark of MTC Bio
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MTCM5431MTCM5420MTCM5421
description
L × W 38 mm × 140 mm, sterile, pack of 500 ea (individually wrapped)
description
L × W 38 mm × 140 mm, sterile, pack of 500 ea (50 x bags 10 ea)
description
W × L 38 mm × 156 mm, pack of 500 ea (individually wrapped)
description
W × L 38 mm × 156 mm, pack of 500 ea (50 x bags 10 ea)
manufacturer/tradename
MTC™ Bio M5430
manufacturer/tradename
MTC™ Bio M5431
manufacturer/tradename
MTC™ Bio M5420
manufacturer/tradename
MTC™ Bio M5421
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
-
sterility
-
L × W
38 mm × 140 mm
L × W
38 mm × 140 mm
L × W
-
L × W
-
packaging
pack of 500 ea (individually wrapped)
packaging
pack of 500 ea (50 x bags 10 ea)
packaging
pack of 500 ea (individually wrapped)
packaging
pack of 500 ea (50 x bags 10 ea)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MTC™ Bio T-Shape Spreader
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)