Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41122103
eCl@ss:
32049090
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
pack of 500 ea (individually wrapped)
manufacturer/tradename
MTC™ Bio M5420
W × L
38 mm × 156 mm
General description
Spreader, L-Shape, 38 x 156mm, individually wrapped, 500/cs
Legal Information
MTC is a trademark of MTC Bio
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description W × L 38 mm × 156 mm, pack of 500 ea (individually wrapped) | description W × L 38 mm × 156 mm, pack of 500 ea (50 x bags 10 ea) | description L × W 38 mm × 140 mm, sterile, pack of 500 ea (individually wrapped) | description L × W 38 mm × 140 mm, sterile, pack of 500 ea (50 x bags 10 ea) |
| W × L 38 mm × 156 mm | W × L 38 mm × 156 mm | W × L - | W × L - |
| packaging pack of 500 ea (individually wrapped) | packaging pack of 500 ea (50 x bags 10 ea) | packaging pack of 500 ea (individually wrapped) | packaging pack of 500 ea (50 x bags 10 ea) |
| manufacturer/tradename MTC™ Bio M5420 | manufacturer/tradename MTC™ Bio M5421 | manufacturer/tradename MTC™ Bio M5430 | manufacturer/tradename MTC™ Bio M5431 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MTC™ Bio L-Shape Spreader
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?