Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116124
form
solution
shelf life
Expiry date on the label
dilution
(for histology)
application(s)
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
General description
Useful in identifying spirochetes and nonfilamentous bacteria.
Application
Test procedure includes both standard and microwave applications.
Tylko elementy zestawu
Numer produktu
Opis
- Gum Mastic Solution (kit only) 500 mL
- Hydroquinone Tablets (HT1014-10TAB) 10 tablets
- Silver Nitrate Solution (kit only) 500 mL
- Uranyl Nitrate Solution (kit only) 500 mL
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
66.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
18.88 °C
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?