Przejdź do
I0879
Inosine 5′-triphosphate trisodium salt
≥95%
Synonim(y):
ITP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
322,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
534,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1780,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2940,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12Na3N4O14P3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
574.11
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
eCl@ss:
32119108
Assay:
≥95%
Storage temp.:
−20°C
322,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95%
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].OC1C(O)C(OC1COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)n2cnc3C(=O)N=CNc23
InChI
1S/C10H15N4O14P3.Na.H/c15-6-4(1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20)26-10(7(6)16)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)17;;/h2-4,6-7,10,15-16H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H,11,12,17)(H2,18,19,20);;
InChI key
RIERCUPIZLBNFQ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HRAS(3265)
Application
Inosine 5′-triphosphate trisodium salt has been used to investigate its influence on the chromosome aberration rate, the mitotic rate, sister-chromatid exchange (SCE) frequency, the proportion of first (X1), second (X2) and third (X3) division metaphases of human peripheral lymphocytes.
Inosine 5′-triphosphate (ITP) is used in studies on the impact of deamination of ATP and GTP by various enzymes and chemical processes. ITP may be used as a substrate to study the specificity and kinetics of nucleoside-5′-triphosphatase and ATPase. ITP is also used to study activation of various ATPases and GTPases.
Biochem/physiol Actions
Inosine 5′-triphosphate (ITP) has the ability to support the initiation of effector system. It can prevent guanosine 5′-triphosphate (GTP) hydrolysis, that is catalysed by transducin (TD). ITP can proficiently induce secretion in permeabilized cells than GTP. Instead of GTP, ITP can be used for the initiation and the elongation steps of reovirus transcription. ITP can also replace GTP in the activation of G-protein.
Preparation Note
Prepared from Bacterial ATP
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
797189ATPDROA9187
description
≥95%
description
-
description
Disodium salt
description
≥95%, bacterial
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
assay
≥95%
assay
-
assay
≥98%
assay
≥95%
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Gene Information
human ... HRAS(3265)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)