Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 630,00 zł |
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1990,00 zł |
Informacje o tej pozycji
630,00 zł
Quality Segment
form
(1:1 suspension in a 30% ethanol solution)
shelf life
1 yr
technique(s)
affinity chromatography: suitable
impurities
≤0.08 Metal Contamination (μmol/ml packed gel)
matrix
6% beaded agarose
capacity
10-30 μmol/mL binding capacity (Cu+2)
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Physical form
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description (1:1 suspension in a 30% ethanol solution) | description (1:1 suspension in a 30% ethanol solution) | description (1:1 suspension in a 20% ethanol solution) | description - |
| matrix 6% beaded agarose | matrix 6% Beaded Agarose | matrix 6% Beaded Agarose | matrix Highly cross-linked 6% Beaded Agarose |
| form (1:1 suspension in a 30% ethanol solution) | form (1:1 suspension in a 30% ethanol solution) | form (1:1 suspension in a 20% ethanol solution) | form suspension |
| technique(s) affinity chromatography: suitable | technique(s) protein purification: suitable | technique(s) protein purification: suitable | technique(s) affinity chromatography: suitable |
| capacity 10-30 μmol/mL binding capacity (Cu+2) | capacity >15 mg/mL, agarose binding capacity (protein)(with an approx. 30 kDa protein) | capacity >15 mg/mL, gel binding capacity (protein)(with an approx. 30 kDa protein) | capacity 15 mg/mL, gel binding capacity (protein)(with an approx. 30 kDa protein) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
120.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
49 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-17-5
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?