Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 829,00 zł |
Informacje o tej pozycji
829,00 zł
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
solubility
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to almost colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1(OCP(O)(O)=O)[C@@](O)(C)[C@@](C)(O)[C@@](N(C=N2)C3=C2C(NC=N3)=O)(C)O1
InChI
1S/C10H13N4O8P/c15-6-4(1-21-23(18,19)20)22-10(7(6)16)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)17/h2-4,6-7,10,15-16H,1H2,(H,11,12,17)(H2,18,19,20)
InChI key
GRSZFWQUAKGDAV-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% | description from yeast, Grade III, ≥98% (HPLC) | description ≥99.0% (HPLC) | description Type II |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| assay ≥98% | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99.0% (HPLC) | assay - |
| form powder | form powder | form powder or crystals | form powder or solid |
| solubility water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to almost colorless | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility - | solubility - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?