Przejdź do
I4758
Iminodiacetic acid Agarose
saline suspension
Synonim(y):
IDA Resin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6030,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
23151817
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.56
MDL number:
eCl@ss:
32035490
6030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
saline suspension
Quality Segment
technique(s)
affinity chromatography: suitable
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix activation
epoxy
matrix attachment
amino
matrix spacer
12 atoms
capacity
≥15 μmol/mL binding capacity (CuSO4)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[X]N(CC(=O)O)CC(=O)O
Application
Iminodiacetic acid-agarose is used in affinity chromatography, protein chromatography and as a chelating resin.
Physical form
Suspension in 0.5 M NaCl containing preservative
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
I4510A8530
description
saline suspension
description
aqueous ethanol suspension
description
saline suspension
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix
Sepharose 6B Fast Flow
matrix
cross-linked 6% beaded agarose
capacity
≥15 μmol/mL binding capacity (CuSO4)
capacity
22-30 μmol/mL binding capacity (Zn2+)
capacity
-
form
saline suspension
form
aqueous ethanol suspension
form
saline suspension
technique(s)
affinity chromatography: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Iminodiacetic acid Agarose
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-17-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the maximum flow rate for iminodiacetic acid agarose (#I4758)?
    1 answer
    1. Product I4758 is 4% beaded agarose with a particle size of 45-165μm. For these products, a maximum operating pressure of 0.08 MPa and a maximum flow rate of 1.0mL/min are recommended.