Przejdź do
I4510
Iminodiacetic acid Sepharose™
aqueous ethanol suspension
Synonim(y):
Iminodiacetic acid Agarose, IDA Resin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1100,00 zł
935,00 zł
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2140,00 zł
1819,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
23151817
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.56
MDL number:
935,00 zł
Cena katalogowa1100,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
aqueous ethanol suspension
Quality Segment
matrix
Sepharose 6B Fast Flow
matrix activation
epoxy
matrix attachment
amino
matrix spacer
7 atoms
capacity
22-30 μmol/mL binding capacity (Zn2+)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[X]N(CC(=O)O)CC(=O)O
General description
I4510-50ML′s updated product number is GE17-0575-01
Iminodiacetic acid Sepharose™ is a chelating resin used for the purification of proteins.
Application
Iminodiacetic acid Sepharose™ has been slurry-packed into a tared polypropylene column for immobilized metal-ion affinity chromatography (IMAC) and for the preparation of the chelating sepharose column. It is an important component of metal affinity chromatography which immobilizes transition metal ions.
Iminodiacetic acid Sepharose™ is used is affinity chromatography, protein chromatography and chelating resins. Iminodiacetic acid Sepharose™ has been used to report a new procedure for the purification of two human monoclonal anti-HIV (human immunodeficiency virus) antibodies (mAbs 2G12 and 4E10).
Physical form
Suspension in 20% ethanol
Legal Information
Sepharose is a trademark of Cytiva
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
I4758E6754
description
aqueous ethanol suspension
description
saline suspension
description
lyophilized powder
form
aqueous ethanol suspension
form
saline suspension
form
lyophilized powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
matrix spacer
7 atoms
matrix spacer
12 atoms
matrix spacer
12 atoms
matrix attachment
amino
matrix attachment
amino
matrix attachment
through epoxy to hydroxyl
capacity
22-30 μmol/mL binding capacity (Zn2+)
capacity
≥15 μmol/mL binding capacity (CuSO4)
capacity
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
96.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
36 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)