Przejdź do
I5386
Indole-3-butyric acid
suitable for plant cell culture, BioReagent
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonim(y):
4-(3-Indolyl)butanoic acid, 4-(3-Indolyl)butyric acid, IBA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
180,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
556,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1840,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H13NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.24
UNSPSC Code:
10171502
NACRES:
NA.72
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-101-5
Beilstein/REAXYS Number:
171120
MDL number:
Form:
solid
Assay:
≥98% (TLC)
180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
solid
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCCc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C12H13NO2/c14-12(15)7-3-4-9-8-13-11-6-2-1-5-10(9)11/h1-2,5-6,8,13H,3-4,7H2,(H,14,15)
InChI key
JTEDVYBZBROSJT-UHFFFAOYSA-N
Application
Indole-3-butyric acid (IBA) is auxin-family plant hormone (phytohormone). IBA is thought to be a precursor of indole-3-acetic acid (IAA) the most abundant and the basic auxin natively occurring and functioning in plants. IAA generates the majority of auxin effects in intact plants, and is the most potent native auxin.
Preparation Note
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
57310I7512I2886
description
suitable for plant cell culture, BioReagent
description
≥98.0% (T)
description
suitable for plant cell culture, BioReagent
description
suitable for plant cell culture, crystalline
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98.0% (T)
assay
-
assay
≥98%
product line
BioReagent
product line
-
product line
BioReagent
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
form
solid
form
-
form
-
form
crystalline
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Indole-3-butyric acid
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. what are the recomentation for rotting grape rootstok?
    1 answer
    1. As provided, this product has not been validated for rooting grape rootstock with a specific protocol to recommend.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review