Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1820,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1820,00 zł
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
assay
≥90%
form
lyophilized powder
specific activity
≥800 units/mg protein
mol wt
hexamer subunit mol wt 20 kDa
storage temp.
−20°C
General description
Application
It plays an important role in protein, RNA, and DNA synthesis.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, ≥90%, ≥800 units/mg protein | description ≥100 units/mL, buffered aqueous solution | description powder, ≥500 units/mg protein (E1%/280) | description buffered aqueous glycerol solution, 20-50 units/mg protein (in glycine buffer) |
| specific activity ≥800 units/mg protein | specific activity ≥100 units/mL | specific activity ≥500 units/mg protein (E1%/280) | specific activity 20-50 units/mg protein (in glycine buffer) |
| assay ≥90% | assay ≥95% (size exclusion chromatography) | assay - | assay - |
| form lyophilized powder | form buffered aqueous solution | form powder | form buffered aqueous glycerol solution |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant - | recombinant - |
| mol wt hexamer subunit mol wt 20 kDa | mol wt 19.7 kDa | mol wt 71 kDa | mol wt - |
| storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?