Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 327,00 zł | |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1220,00 zł |
Informacje o tej pozycji
327,00 zł
biological source
Escherichia coli
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
grade
Molecular Biology
description
Recombinant, expressed in E.coli
assay
≥95% (size exclusion chromatography)
form
buffered aqueous solution
specific activity
≥100 units/mL
shelf life
2 yr at -20 °C ((retest))
mol wt
19.7 kDa
storage condition
OK to freeze
concentration
≥100 units/mL
color
colorless
optimum pH
9.0 (25 °C)
pH
8.0 (25 °C)
solubility
soluble, water: miscible
suitability
suitable for molecular biology
UniProt accession no.
application(s)
research use
foreign activity
DNAse, none detected
RNAse, none detected
Nickase, none detected
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Physical form
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥100 units/mL, buffered aqueous solution | description recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, ≥90%, ≥800 units/mg protein | description buffered aqueous glycerol solution, 20-50 units/mg protein (in glycine buffer) | description Grade VII, lyophilized powder, 500-1,500 units/mg protein |
| specific activity ≥100 units/mL | specific activity ≥800 units/mg protein | specific activity 20-50 units/mg protein (in glycine buffer) | specific activity 500-1,500 units/mg protein |
| grade Molecular Biology | grade - | grade - | grade - |
| assay ≥95% (size exclusion chromatography) | assay ≥90% | assay - | assay - |
| biological source Escherichia coli | biological source - | biological source Escherichia coli | biological source - |
| suitability suitable for molecular biology | suitability - | suitability - | suitability - |
| application(s) research use | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?