Przejdź do
I8388
Inoculating Loop
loop size 10 μL, color-coded yellow
Synonim(y):
inoculating loops, inoculation loop, inoculation loops, Simport Plastics L200-2A, sampling loop
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2140,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41161502
eCl@ss:
32039090
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polystyrene
sterility
sterile; γ-irradiated
packaging
pack of 500 ea
manufacturer/tradename
Simport L200-2A
technique(s)
cell culture: suitable
loop size
10 μL
color
color-coded yellow
General description
Loops are smooth and flexible to facilitate uniform streaking without damaging the gel surface. Disposable inoculating loops do not require flaming and thus eliminate the risk of infection. Loops are not calibrated.
Packaging
In tray packs containing 10 loops
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
I8263I7898I0764
Inoculating Loop loop size 10 μL, color-coded yellow
I8388
Inoculating Loop
Inoculating Loop loop size 1 μL, color-coded blue
I8263
Inoculating Loop
description
loop size 10 μL, color-coded yellow
description
loop size 1 μL, color-coded blue
description
blue, pkg of 600 (50 sleeves of 12 each), size 10 μL
description
loop diam. × L 10 μL × 70 mm
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polystyrene
material
-
technique(s)
cell culture: suitable
technique(s)
cell culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile
sterility
-
manufacturer/tradename
Simport L200-2A
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Nunc 254437
manufacturer/tradename
-
loop size
10 μL
loop size
1 μL
loop size
-
loop size
-
packaging
pack of 500 ea
packaging
-
packaging
pkg of 600 (50 sleeves of 12 each)
packaging
pkg of 1 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Inoculating Loop
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)