Przejdź do
I0764
Inoculating Loops, calibrated
loop diam. × L 10 μL × 70 mm
Synonim(y):
inoculating loop, inoculation loop, inoculation loops
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2020,00 zł
1717,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41161502
1717,00 zł
Cena katalogowa2020,00 złZaoszczędź 15%
Rabat tylko przez Internet
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
19 gauge platinum wire with 15% Iridium
packaging
pkg of 1 ea
loop diam. × L
10 μL × 70 mm
General description
Inoculating loops, calibrated allows an inoculum to be taken from a liquid by using surface tension, without handle.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
I8263I8388I7523
Inoculating Loop loop size 1 μL, color-coded blue
I8263
Inoculating Loop
Inoculating Loop loop size 10 μL, color-coded yellow
I8388
Inoculating Loop
description
loop diam. × L 10 μL × 70 mm
description
loop size 1 μL, color-coded blue
description
loop size 10 μL, color-coded yellow
description
blue, size 10 μL, sleeve of 50
description
19 gauge platinum wire with 15% Iridium
description
-
description
-
description
-
loop diam. × L
10 μL × 70 mm
loop diam. × L
-
loop diam. × L
-
loop diam. × L
-
packaging
pkg of 1 ea
packaging
-
packaging
pack of 500 ea
packaging
sleeve of 50
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Inoculating Loops, calibrated
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)