Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41161502
eCl@ss:
32039090
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
polystyrene
sterility
sterile; γ-irradiated
technique(s)
cell culture: suitable
loop size
1 μL
color
color-coded blue
General description
Loops are smooth and flexible to facilitate uniform streaking without damaging the gel surface. Disposable inoculating loops do not require flaming and thus eliminate the risk of infection. Loops are not calibrated.
Packaging
In tray packs containing 10 loops
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description loop size 1 μL, color-coded blue | description loop size 10 μL, color-coded yellow | description loop diam. × L 10 μL × 70 mm | description blue, size 10 μL, sleeve of 50 |
| material polystyrene | material polystyrene | material - | material polystyrene |
| loop size 1 μL | loop size 10 μL | loop size - | loop size - |
| color color-coded blue | color color-coded yellow | color - | color blue |
| technique(s) cell culture: suitable | technique(s) cell culture: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| sterility sterile; γ-irradiated | sterility sterile; γ-irradiated | sterility - | sterility sterile |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Inoculating Loop
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?