Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 191,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 591,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1010,00 zł |
Informacje o tej pozycji
191,00 zł
conjugate
unconjugated
Quality Segment
grade
technical grade
assay
≥80% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous solution
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Human IgG is purified from normal human serum by fractionation.
Application
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description technical grade, ≥80% (SDS-PAGE), buffered aqueous solution | description reagent grade, ≥95% (HPLC), buffered aqueous solution | description technical grade, ≥80% (SDS-PAGE), buffered aqueous solution | description reagent grade, ≥95% (SDS-PAGE), lyophilized powder |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in - |
| form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| target post-translational modification unmodified | target post-translational modification unmodified | target post-translational modification - | target post-translational modification - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under IgG from human serum
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?