Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 644,00 zł 547,40 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2400,00 zł |
Informacje o tej pozycji
547,40 zł
Cena katalogowa644,00 złZaoszczędź 15%Nazwa produktu
Ibutilide hemifumarate salt, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
off-white to tan
solubility
H2O: >20 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
OC(=O)\C=C\C(O)=O.CCCCCCCN(CC)CCCC(O)c1ccc(NS(C)(=O)=O)cc1.CCCCCCCN(CC)CCCC(O)c2ccc(NS(C)(=O)=O)cc2
InChI
1S/2C20H36N2O3S.C4H4O4/c2*1-4-6-7-8-9-16-22(5-2)17-10-11-20(23)18-12-14-19(15-13-18)21-26(3,24)25;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*12-15,20-21,23H,4-11,16-17H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+
InChI key
PCIOHQNIRPWFMV-WXXKFALUSA-N
Gene Information
human ... KCNH2(3757)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard, monograph mol wt. 885.23 ([(C20H36N2O3S)2 . C4H4O4]) | description ≥98% (HPLC), solid | description solid |
| form solid | form - | form solid | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| solubility H2O: >20 mg/mL | solubility - | solubility DMSO: >20 mg/mL | solubility H2O: insoluble, DMSO: >10 mg/mL |
| color off-white to tan | color - | color white | color white |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?