Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
3000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1530,00 zł |
15000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6990,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1530,00 zł
biological source
bovine muscle
Quality Segment
type
Type X
assay
3.0—25.0 mg protein/mL (biuret)
form
ammonium sulfate suspension
specific activity
≥600 units/mg protein
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
technique(s)
activity assay: suitable
color
white
pH
7.5
application(s)
life science and biopharma
foreign activity
pyruvate kinase ≤0.01%
storage temp.
2-8°C
Gene Information
cow ... LDHA(281274), LDHB(281275)
General description
Lactate dehydrogenase (LDH) is a key enzyme in the anaerobic metabolic pathway and falls under the class of oxidoreductases. This enzyme is found in a wide range of organisms, including both plants and animals. It is widely distributed across all tissues. LDH is primarily a cytoplasmic enzyme, with particularly high concentrations in muscle, liver, and kidney tissues.
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Type X, ammonium sulfate suspension, ≥600 units/mg protein | description Type III, ammonium sulfate suspension, ≥500 units/mg protein | description Type XVII, buffered aqueous glycerol solution, ≥400 units/mg protein | description Type XI, lyophilized powder, 600-1,200 units/mg protein |
| technique(s) activity assay: suitable | technique(s) - | technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) activity assay: suitable |
| specific activity ≥600 units/mg protein | specific activity ≥500 units/mg protein | specific activity ≥400 units/mg protein | specific activity 600-1,200 units/mg protein |
| biological source bovine muscle | biological source - | biological source bovine heart | biological source rabbit muscle |
| assay 3.0—25.0 mg protein/mL (biuret) | assay - | assay 5.0—15.0 mg protein/mL (biuret) | assay - |
| Gene Information cow ... LDHA(281274), LDHB(281275) | Gene Information cow ... LDHA(281274), LDHB(281275) | Gene Information cow ... LDHA(281274), LDHB(281275) | Gene Information - |
| form ammonium sulfate suspension | form ammonium sulfate suspension | form buffered aqueous glycerol solution | form lyophilized powder |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?