Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2500 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 358,00 zł |
12500 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1100,00 zł |
25000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1800,00 zł |
50000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3120,00 zł |
Informacje o tej pozycji
358,00 zł
type
Type III
Quality Segment
form
ammonium sulfate suspension
specific activity
≥500 units/mg protein
foreign activity
pyruvate kinase ≤0.03%
storage temp.
2-8°C
Gene Information
cow ... LDHA(281274), LDHB(281275)
General description
Lactate dehydrogenase (LDH) is a cytoplasmic enzyme that belongs to the oxidoreductase’s family. It is ubiquitously expressed in body tissues but at high levels in muscle, liver, and kidney. LDH exists as tetramer and comprises of two subunits (H and M). The LDH of eukaryotes undergo active-site loop gating for their catalytic functionality. L-lactate, which is the major enantiomeric form of lactate in vertebrates, is produced by the L-isomers of LDH enzyme encoded by the LDHC gene.
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Type III, ammonium sulfate suspension, ≥500 units/mg protein | description Type X, ammonium sulfate suspension, ≥600 units/mg protein | description Type XVII, buffered aqueous glycerol solution, ≥400 units/mg protein | description 1000 units/mL |
| Gene Information cow ... LDHA(281274), LDHB(281275) | Gene Information cow ... LDHA(281274), LDHB(281275) | Gene Information cow ... LDHA(281274), LDHB(281275) | Gene Information - |
| specific activity ≥500 units/mg protein | specific activity ≥600 units/mg protein | specific activity ≥400 units/mg protein | specific activity 1000 units/mL |
| form ammonium sulfate suspension | form ammonium sulfate suspension | form buffered aqueous glycerol solution | form solution |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Lactic Dehydrogenase from bovine heart
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?