Przejdź do
L1750
L-(+)-Lactic acid
≥98%
Synonim(y):
(S)-2-Hydroxypropionic acid, Sarcolactic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1650,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8760,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.08
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-196-2
Beilstein/REAXYS Number:
1720251
MDL number:
Assay:
≥98%
1650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChI key
JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
General description
L-(+)-Lactic acid is the only naturally occurring lactic acid in humans and mammals. Commercially, few bacteria like Lactobacillus casei, L. delbrueckii, Streptococcus lactis produces L-Lactic acid by fermentation process. Lactic acid activates hydroxycarboxylic acid receptor, G-protein coupled receptor 81 (GPR81).
Application
Lactic acid has been used:
  • as a component in substrate solution II for lactate dehydrogenase reaction
  • as an additive in storage solution A
  • as a supplement in the artificial gastric juice preparation for evaluation of degree of resistance Lactobacillus to the gastric stresses
Biochem/physiol Actions
L-(+)-Lactic acid is used as a substrate for lactic acid dehydrogenase and lactate oxidase.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
27715L6402L1875
description
≥98%
description
80%
description
BioXtra, ≥98% (titration)
description
30% in H2O (by weight)
assay
≥98%
assay
80%
assay
≥98% (titration)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-(+)-Lactic acid
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
supp_hazards
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110.00 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?