Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 468,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1650,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6630,00 zł |
Informacje o tej pozycji
468,00 zł
biological source
chicken egg white
Quality Segment
type
Grade VI
form
lyophilized powder
specific activity
≥35,000 units/mg protein (E1%/282)
mol wt
~14.3 kDa
composition
Protein, ≥80%
technique(s)
cell based assay: suitable
input
bacteria and yeast sample(s)
suitability
suitable for cell lysis
application(s)
cell analysis
storage temp.
−20°C
General description
Application
- as a component in the protein mixture to study the effects of yeast cells on membrane fouling caused by a protein mixture in dead-end filtration
- in dip system to study its bacteriostatic or bactericidal effects on Salmonella-contaminated broiler parts
- in viscometric assay for determining lysozyme activity
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Grade VI, ≥35,000 units/mg protein (E1%/282) | description BioUltra, lyophilized powder, ≥98% (SDS-PAGE), ≥40,000 units/mg protein | description For use as a marker in SDS-PAGE | description free of DNA contaminants, suitable for Microbiome research, lyophilized powder, protein ≥90%, ≥39,000 units/mg protein |
| technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) - | technique(s) cell based assay: suitable |
| biological source chicken egg white | biological source chicken egg white | biological source chicken egg white | biological source chicken egg white |
| specific activity ≥35,000 units/mg protein (E1%/282) | specific activity ≥40,000 units/mg protein | specific activity - | specific activity ≥39000 units/mg protein |
| application(s) cell analysis | application(s) cell analysis | application(s) - | application(s) cell analysis |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form powder | form powder |
| suitability suitable for cell lysis | suitability suitable for cell lysis | suitability - | suitability suitable for cell lysis |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?