Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 625,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2730,00 zł 2320,50 zł |
Informacje o tej pozycji
625,00 zł
biological source
Salmonella enterica (Serotype abortus equi)
Quality Segment
form
lyophilized powder
purified by
phenol extraction
impurities
<3% Protein (Lowry)
color
white to faint gray
solubility
water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description purified by phenol extraction | description purified by gel-filtration chromatography | description γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture | description purified by ion-exchange chromatography |
| biological source Salmonella enterica (Serotype abortus equi) | biological source Salmonella enterica (Serotype typhimurium) | biological source Salmonella enterica (Serotype enteritidis) | biological source Salmonella enterica (Serotype enteritidis) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility water: soluble | solubility water: 0.90-1.10 mg/mL, hazy to turbid, colorless to faintly yellow | solubility water: 4.90-5.10 mg/mL, faintly hazy to hazy, colorless | solubility - |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| impurities <3% Protein (Lowry) | impurities <1% Protein | impurities <1% Protein (Lowry) | impurities <1% RNA, <1% Protein |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?