Przejdź do
L6670
LY266097
≥98% (HPLC), powder
Synonim(y):
1-[(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-2,3,4,9-tetrahydro-6-methyl-1H-pyrido[3,4-b]indole hydrochloride, LY 266097
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2230,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H23ClN2O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
407.33
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
2230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
originator
Eli Lilly
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.COc1ccc(CC2NCCc3c2[nH]c4ccc(C)cc34)c(Cl)c1OC
InChI
1S/C21H23ClN2O2.ClH/c1-12-4-6-16-15(10-12)14-8-9-23-17(20(14)24-16)11-13-5-7-18(25-2)21(26-3)19(13)22;/h4-7,10,17,23-24H,8-9,11H2,1-3H3;1H
InChI key
KPXKZZURYAXZQE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
LY266097 is a selective 5HT-2B antagonist with a pKI of 9.7 for the human cloned 5-HT2B receptor and a 100-fold greater selectivity for 5-HT2B than the human 5-HT2C and 5-HT2A.
LY266097 is a selective 5HT-2B antagonist.
Features and Benefits
This compound was developed by Eli Lilly. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L2545C9749L4420
description
≥98% (HPLC), powder
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
H2O: >10 mg/mL
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)