Przejdź do
L8000
L-Leucine
≥98% (HPLC), suitable for ligand binding assays
Synonim(y):
(S)-2-Amino-4-methylpentanoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
194,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
366,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
569,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1250,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3840,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.17
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-522-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1721722
194,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-Leucine, reagent grade, ≥98% (HPLC)
grade
reagent grade
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
impurities
isoleucine and methionine, essentially free
color
white to off-white
mp
>300 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1
InChI key
ROHFNLRQFUQHCH-YFKPBYRVSA-N
Application
L-Leucine has been used as an agonist of mechanistic target of rapamycin (mTOR) to determine whether AMPK/mTOR pathway is involved in berberine-mediated autophagy in J774A.1 cells. It has also been used for the selection of transformed cells.
Biochem/physiol Actions
Leucine is a non-glucogenic, essential amino acid. It is a branched-chain amino acid that is a structural component of proteins. Leucine positively influences insulin release to eliminate toxic sugars out of the blood. The degradation of leucine leads to the formation of ketone bodies.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W32970376526L8912
L-Leucine certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
76526
L-Leucine
description
reagent grade, ≥98% (HPLC)
description
99%, FG
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
form
powder
form
-
form
-
form
powder
grade
reagent grade
grade
Kosher, FG
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
99%
assay
-
assay
98.5-101.0%
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
white to off-white
color
-
color
white
color
white
impurities
isoleucine and methionine, essentially free
impurities
-
impurities
-
impurities
endotoxin, tested
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Leucine
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?