Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 18 240,00 zł |
Informacje o tej pozycji
18 240,00 zł
form
solid
packaging
pkg of 1 plates
manufacturer/tradename
IROA Technologies
plate size
96 wells
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Features and Benefits
Pełna mapa płytki z nazwą, CID macierzystym, wzorem cząsteczkowym, masą cząsteczkową, CAS, ChEBI, HMBD ID, PubChem Compound i Substance ID jest dostarczana wraz z pobranym oprogramowaniem.
Szerokie spektrum metabolitów, kluczowe metabolity pierwotne i półprodukty obejmujące kluczowe szlaki metaboliczne, w tym następujące klasy związków:
- Kwasy karboksylowe, aminokwasy
- Aminy biogenne, poliaminy
- Nukleotydy, koenzymy i witaminy
- Mono- i disacharydy
- Kwasy tłuszczowe, lipidy, steroidy i hormony
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Supplied by IROA Technologies | description Supplied by IROA Technologies | description Supplied by IROA Technologies | description Supplied by IROA Technologies |
| manufacturer/tradename IROA Technologies | manufacturer/tradename IROA Technologies | manufacturer/tradename IROA Technologies | manufacturer/tradename IROA Technologies |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| packaging pkg of 1 plates | packaging pkg of 1 plates | packaging pkg of 1 plates | packaging pkg of 1 plates |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| plate size 96 wells | plate size 96 wells | plate size 96 wells | plate size 96 wells |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?