Przejdź do
LUC1
Luciferase Reporter Gene Detection Kit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1140,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12352207
Usage:
 kit sufficient for 100 assays
Storage temp.:
−70°C
1140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
usage
 kit sufficient for 100 assays
Quality Segment
storage temp.
−70°C
General description
Firefly luciferase is one of the most utilized reporter genes for the study of gene expression. It is an extremely sensitive, rapid, and easy-to-use reporter gene. The chemiluminescent reaction catalyzed by luciferase is one of the most sensitive analytical tools for measuring gene expression. The luciferase substrate contains coenzyme A for increased and sustained luminescence compared to conventional methods. This eliminates the need for automated luminometer injection of the substrate and allows analysis by photographic film or scintillation counting. The lysis buffer contains polymyxin B which further enhances the signal and eliminates lysozyme treatment and freeze-thawing of cells. Cell lysis buffer is compatible with β-galactosidase assays. The enzyme encoded by the luciferase reporter gene catalyzes the oxidation of D-luciferin in the presence of ATP, oxygen, and Mg2+. The fluorescent product is quantified to measure its activity.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L0159L2164
description
-
description
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
description
clone LUC-1, purified from hybridoma cell culture
usage
 kit sufficient for 100 assays
usage
-
usage
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Danger
Not applicable
Co się dzieje?
WGK 3
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)