Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1150,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1150,00 zł
biological source
plant
Quality Segment
form
saline suspension
extent of labeling
2-7 mg per mL
technique(s)
affinity chromatography: suitable
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
carboxyl
matrix spacer
8 atoms
suitability
suitable for chromatography
storage temp.
2-8°C
Application
Physical form
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description saline suspension | description (Suspension in 0.5 M NaCl containing preservative.) | description saline suspension | description Type I, saline suspension |
| form saline suspension | form (Suspension in 0.5 M NaCl containing preservative.) | form saline suspension | form saline suspension |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| technique(s) affinity chromatography: suitable | technique(s) immunoprecipitation (IP): suitable | technique(s) affinity chromatography: suitable | technique(s) affinity chromatography: suitable |
| suitability suitable for chromatography | suitability - | suitability suitable for chromatography | suitability suitable for chromatography |
| biological source plant | biological source - | biological source plant | biological source hemin from bovine |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-17-5
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?