Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 337,00 zł |
Informacje o tej pozycji
337,00 zł
sterility
sterile-filtered
Quality Segment
form
liquid
concentration
10 ×
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 10 ×, liquid, suitable for plant cell culture | description 10 ×, liquid, suitable for plant cell culture | description 1000 ×, liquid, suitable for plant cell culture | description suitable for plant cell culture, with sucrose and agar |
| technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable |
| sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form powder |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?