Przejdź do
M1000
L-(−)-Malic acid
≥95% (titration)
Synonim(y):
(S)-(−)-2-Hydroxysuccinic acid, L-Hydroxybutanedioic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
398,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1840,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2690,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HO2CCH2CH(OH)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.09
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
EC Number:
202-601-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1723541
Assay:
≥95% (titration)
Form:
powder
398,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (titration)
form
powder
reaction suitability
reagent type: chrial catalyst
pKa (25 °C)
(1) 3.46, (2) 5.10
mp
101-103 °C ((lit.)), 101-103 °C (lit.)
solubility
water: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
density
1,595  g/cm3 at 68 °F
SMILES string
O[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
InChI key
BJEPYKJPYRNKOW-REOHCLBHSA-N
General description
L-Malic acid is the naturally occurring isomer of malic acid, found mainly in sour and unripe fruits.
Application
L-(-)-Malic acid may be used to prepare:
  • diethyl (S)-malate
  • ethyl (R)-2-hydroxyl-4-phenylbutanoate
  • ethyl (S)-2-hydroxyl-4-phenylbutanoate
  • D-homophenylalanine ethyl ester hydrochloride
  • furo[3,2-i]indolizines
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M7397M641302288
description
≥95% (titration)
description
suitable for cell culture, BioReagent, suitable for insect cell culture
description
BioXtra, ≥95%
description
ReagentPlus®, ≥99%
assay
≥95% (titration)
assay
≥95% (titration)
assay
≥95%
assay
≥99%
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
solubility
water: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
solubility
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
mp
101-103 °C (lit.), 101-103 °C ((lit.))
mp
101-103 °C (lit.)
mp
101-103 °C (lit.)
mp
101-103 °C (lit.)
density
1,595  g/cm3 at 68 °F
density
-
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-(−)-Malic acid
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?