This product is an MQ Level 200 and suitable for research use only. It would not be suitable for the production of a pharmaceutical product. Currently, there is no L-(?)-Malic acid offered that is suitable for this application.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 329,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 785,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2660,00 zł |
Informacje o tej pozycji
329,00 zł
biological source
microbial
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥95% (titration)
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
mp
101-103 °C (lit.)
solubility
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
SMILES string
O[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
InChI key
BJEPYKJPYRNKOW-REOHCLBHSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description suitable for cell culture, BioReagent, suitable for insect cell culture | description BioXtra, ≥95% | description ReagentPlus®, ≥99% | description ≥95% (titration) |
| assay ≥95% (titration) | assay ≥95% | assay ≥99% | assay ≥95% (titration) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| form powder | form powder | form - | form powder |
| solubility water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless | solubility H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless | solubility - | solubility water: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless |
| mp 101-103 °C (lit.) | mp 101-103 °C (lit.) | mp 101-103 °C (lit.) | mp 101-103 °C ((lit.)), 101-103 °C (lit.) |
| biological source microbial | biological source - | biological source - | biological source - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-(−)-Malic acid
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the quality level of this product? (I would like to use it as an ingredient in a medium to cultivate cells to be used as starting material for a pharmaceutical product, do you have other suggestions?)