Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2380,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Specific activity:
≥300 units/mg protein
Assay:
>90% (SDS-PAGE)
2380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
>90% (SDS-PAGE)
form
solution
specific activity
≥300 units/mg protein
mol wt
40 kDa
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Physical form
Solution at 1 μg/mL in 50 mM Tris-HCl, pH 7.0, 1 mM benzamidine, 1 mM EDTA, 0.1 mM PMSF, 14 mM β-mercaptoethanol, and 50% glycerol
Other Notes
One unit will incorporate one nanomole of phosphate into myelin basic protein at pH 7.0 at 30 °C
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description >90% (SDS-PAGE) | description >90% (SDS-PAGE) | description ≥95% (SDS-PAGE) | description - |
| specific activity ≥300 units/mg protein | specific activity ≥1000 units/mg protein | specific activity - | specific activity - |
| assay >90% (SDS-PAGE) | assay >90% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay - |
| form solution | form solution | form lyophilized powder | form - |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| mol wt 40 kDa | mol wt 40 kDa | mol wt - | mol wt - |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in - | shipped in - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?