Przejdź do
M5563
Mimetic Red 3 Ligand Affinity Adsorbent
suspension
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9290,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.56
MDL number:
9290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
suspension
Quality Segment
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Ligand affinity adsorbents are used in protein chromatography, affinity chromatography and dye resins. Ligand affinity adsorbents have been used to describe a simple protocol for the purification of Taq Polymerase from E. coli lysates as well as for the purification of other DNA polymerases.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M5438M5938M8563
description
suspension
description
suspension
description
suspension
description
suspension
form
suspension
form
suspension
form
suspension
form
suspension
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
95.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
35 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)