Merck
M5938
Mimetic Orange 3 Ligand Affinity Adsorbent
suspension
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.56
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
suspension
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
Application
Ligand affinity adsorbents are used in protein chromatography, affinity chromatography and dye resins. Ligand affinity adsorbents have been used to describe a simple protocol for the purification of Taq Polymerase from E. coli lysates as well as for the purification of other DNA polymerases.
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
95.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
35 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)