Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1860,00 zł |
10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3130,00 zł |
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6190,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
birch/beech wood hydrolysate
Quality Segment
form
saline suspension
technique(s)
affinity chromatography: suitable
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix activation
divinyl sulfone
matrix attachment
hydroxyl
matrix spacer
5 atoms
capacity
≥40 mg/mL binding capacity (concanavalin A)
suitability
suitable for chromatography
storage temp.
2-8°C
Application
Mannose-agarose is used in protein chromatography, affinity chromatography and carbohydrate matrices. Mannose-agarose has been used in studies assessing poly(ADP-ribosyl)ation of mannose-binding lectin out of human kidney cells and to inform mannose-associated serine protease (MASP) activated components of the coagulation system. Mannose-agarose has also been used to study the innate immunity and resistance to Aeromonas salmonicida exhibited by the sea lamprey (Petromyzon marinus), a parasitic cartilaginous fish of the North American Great Lakes and a predator of many bony fish species of commercial importance to the fishing industry.
Physical form
Suspension in 0.5 M NaCl containing preservative
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description saline suspension | description saline suspension |
| form saline suspension | form saline suspension |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| technique(s) affinity chromatography: suitable | technique(s) affinity chromatography: suitable |
| suitability suitable for chromatography | suitability suitable for chromatography |
| biological source birch/beech wood hydrolysate | biological source bovine milk |
| matrix activation divinyl sulfone | matrix activation divinyl sulfone |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?