Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2070,00 zł |
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3500,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7550,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 15 870,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2070,00 zł
Nazwa produktu
α,β-Methyleneadenosine 5′-triphosphate lithium salt, ≥93% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥93% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
H2O: 100 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)CP(O)(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C11H18N5O12P3.Li/c12-9-6-10(14-2-13-9)16(3-15-6)11-8(18)7(17)5(27-11)1-26-29(19,20)4-30(21,22)28-31(23,24)25;/h2-3,5,7-8,11,17-18H,1,4H2,(H,19,20)(H,21,22)(H2,12,13,14)(H2,23,24,25);/q;+1/p-1/t5-,7-,8-,11-;/m1./s1
InChI key
NVHVREPTGDOYIC-YCSZXMBFSA-M
Gene Information
human ... P2RX1(5023)
Application
- as P2-purinoreceptor agonist (P2X), to analyse its effects on membrane conductance in the astrocytes of caudal nucleus
- as a P2X receptor agonist, to increase the calcium current in the neurons in satellite cells
- to determine the functional sensitivities of purinergic agonists on P2Y receptors in rat and to determine its effect on developing outer sulcus cells
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Physical form
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥93% (HPLC), solid | description ≥95%, solid | description CD73 inhibitor | description ADP analog |
| form solid | form solid | form powder | form powder |
| assay ≥93% (HPLC) | assay ≥95% | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: 100 mg/mL | solubility H2O: 10 mg/mL | solubility water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless |
| color white | color white | color - | color - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?