Przejdź do
M7256
N,N′-Methylenebisacrylamide
suitable for electrophoresis (after filtration or allowing insolubles to settle)
Synonim(y):
BIS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
177,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
359,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
587,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH2=CHCONH)2CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.17
UNSPSC Code:
41105319
NACRES:
NB.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-750-9
Beilstein/REAXYS Number:
1706297
MDL number:
eCl@ss:
32110600
177,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
technique(s)
electrophoresis: suitable
suitability
suitable for electrophoresis (after filtration or allowing insolubles to settle)
SMILES string
C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11)
InChI key
ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
Application
To be mixed with acrylamide for making polyacrylamide gels for use in protein and nucleic acid electrophoresis.
Other Notes
Cross-linking agent, for the preparation of polyacrylamide (from 01698 Acrylamide puriss.) used as gel in electrophoresis for the separation, analysis and characterization of nucleic acids, proteins and other charged species; A.H. Gordon, Electrophoresis of Proteins in Polyacrylamide and Starch Gels, Vol. 1, Part. I, of "Laboratory Techniques in Biochemistry and Mol. Biology".
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M1533146072M7279
description
suitable for electrophoresis (after filtration or allowing insolubles to settle)
description
suitable for electrophoresis, 2% in H2O
description
99%
description
powder, Molecular Biology, suitable for electrophoresis, ≥99.5%
form
powder
form
liquid
form
powder
form
powder
suitability
suitable for electrophoresis (after filtration or allowing insolubles to settle)
suitability
-
suitability
-
suitability
-
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
-
technique(s)
electrophoresis: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N′-Methylenebisacrylamide
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - STOT RE 1 Oral
Narządy docelowe
Peripheral nervous system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)